表示を変更する
| あなたへ/カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C8H13NO2
CAS番号:
分子量:
155.19
UNSPSC Code:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
製品名
2-アミノ-2-ノルボルナンカルボン酸, amino acid transport inhibitor
Quality Segment
form
powder
technique(s)
ligand binding assay: suitable
color
white to off-white
mp
>300 °C (lit.)
SMILES string
NC1(C[C@@H]2CC[C@H]1C2)C(O)=O
InChI
1S/C8H13NO2/c9-8(7(10)11)4-5-1-2-6(8)3-5/h5-6H,1-4,9H2,(H,10,11)/t5-,6+,8?/m1/s1
InChI key
MPUVBVXDFRDIPT-RSHNMJPRSA-N
General description
2-アミノ-2-ノルボルナンカルボン酸は、大型アミノ酸トランスポーターの阻害剤である可能性があります。これは腫瘍進行およびアポトーシスを抑制する可能性があります。
Application
- ヒト胎盤細胞モデルにおける甲状腺ホルモントランスポーター:この研究では、胎盤細胞における甲状腺ホルモンの輸送における 2-アミノ-2-ノルボルナンカルボン酸の役割を調査し、胎児の発育と母体の健康に関する理解を深めるための洞察を提供しています(Chen et al., 2022)。
- 新生児マウスの前脳における低酸素状態への代謝適応は、トランスポーター SLC7A5 および SLC3A2 とは無関係に発現する:この研究では、2-アミノ-2-ノルボルナンカルボン酸が新生児の脳発達における低酸素状態への代謝反応にどのように影響するかを調査し、脳の健康と神経発達に関する今後の研究の基礎を提供しています(Fitzgerald et al., 2021)。
- 血液適合性 LAT1 阻害剤は、脳のアミノ酸恒常性に影響を与えることなく、癌細胞にアポトーシスの誘導が可能:この論文では、重要な脳機能を維持しながら癌の新たな治療法につながり得る選択的阻害剤としての 2-アミノ-2-ノルボルナンカルボン酸の潜在性を評価しています(Markowicz-Piasecka et al., 2020)。
- アミノ酸トランスポーター SLC7A5 によるメラニン生成の制御:研究により、皮膚の色素形成プロセスを制御する 2-アミノ-2-ノルボルナンカルボン酸の有用性が実証され、色素形成に関連する障害への影響が示唆されています(Gaudel et al., 2020)。
- ヒト LAT1-4F2hc ヘテロ二量体アミノ酸トランスポーター複合体の構造:この研究では、重要なアミノ酸トランスポーターの構造を解明するために 2-アミノ-2-ノルボルナンカルボン酸が用いられ、これは栄養素の取り込みと、さまざまな疾患への影響を理解する上で重要です(Yan et al., 2019)。
Biochem/physiol Actions
2-アミノ-2-ノルボルナンカルボン酸(BCH)は、システムA特異的基質α-(メチルアミノ)イソ酪酸や、システムN特異的基質L-グルタミン酸g-モノヒドロキサマートなどの、他のシステムに特異的な基質とともに使用される、Na(+)-非依存性のシステムL特異的基質であり、細胞のアミノ酸輸送システムの同定、識別、キャラクタリゼーションに役立ちます。
Analysis Note
エキソ- および エンド-異性体の混合物
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| technique(s) ligand binding assay: suitable | technique(s) - | technique(s) ligand binding assay: suitable | technique(s) ligand binding assay: suitable |
| mp >300 °C (lit.) | mp - | mp - | mp 200-202 °C (subl.) (lit.) |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| color white to off-white | color - | color faint yellow, to yellow or tan | color white to off-white |
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable