主要文書
5.05877
Sigma-Aldrich
(S)-(-)-Raclopride
別名:
(S)-(-)-Raclopride, Dopamine Receptor D2 Antagonist, (S)-Raclopride, Raclopride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H20Cl2N2O3
CAS番号:
分子量:
347.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
アッセイ
≥98% (HPLC)
品質水準
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
protect from light
off-white
溶解性
DMSO: 100 mM
ethanol: 25 mM
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Clc1c(c(c(c(c1)Cl)O)C(=O)NC[C@@H]2N(CCC2)CC)OC
InChI
1S/C15H20Cl2N2O3/c1-3-19-6-4-5-9(19)8-18-15(21)12-13(20)10(16)7-11(17)14(12)22-2/h7,9,20H,3-6,8H2,1-2H3,(H,18,21)/t9-/m1/s1
InChI Key
WAOQONBSWFLFPE-SECBINFHSA-N
詳細
D2-like dopamine receptor antagonist targeting D2R (pKi =8.0), D3R (pKi = 7.9), and 5-HT1A R (pKi=5.2). Used to explore D2 like receptor mediated effects in neuropathic pain, and in antagonism studies of DA receptors during heroin usage and cocaine. D2 Receptor selectivity in various preps shows IC50 values around 32 nM.
生物化学的/生理学的作用
Reversible: yes
警告
Toxicity: Standard Handling (A)
その他情報
Dang, Y. H. et al. 2010. Neurosci.169, 1872.
Platt, D. M. et al. 2010. J. Pharmacol. Exp. Ther.332, 985.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3