Merck
5.04467
Sigma-Aldrich
L-CCG-I
別名:
L-CCG-I
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H9NO4
CAS番号:
分子量:
159.14
UNSPSCコード:
12352200
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
アッセイ
≥97% (HPLC)
品質水準
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
protect from light
white
溶解性
aqueous base: soluble
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C6H9NO4/c7-4(6(10)11)2-1-3(2)5(8)9/h2-4H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11)/t2-,3-,4-/m0/s1
InChI Key
GZOVEPYOCJWRFC-HZLVTQRSSA-N
詳細
A potent agonist for group II metabotropic glutamate receptors (EC50 = 0.49 µM and 0.44 µM for mGlu2 and mGlu3, respectively). Higher level of activity than glutamate or (±)-trans-ACPD. Widely used in studies related to neurotransmissions mediated via group II mGlu receptors.
生物化学的/生理学的作用
Primary Target
mGlu₂ & mGlu₃
警告
Toxicity: Standard Handling (A)
その他情報
Shinozaki, H., et al. 1989. Br. J. Pharmacol.98, 1213.
Hayashi, Y., et al. 1992. Br. J. Pharmacol.107, 539.
Nakanishi,S. 1992. Science.258, 597.
Watkins, J., et al. 1994. Trends Pharmacol Sci.15, 333.
Schoepp, D.D., et al. 1999. Neuropharmacology.38, 1431.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3