Merck
I5256
Sigma-Aldrich
IgG ヤギ血清由来
reagent grade, ≥95% (SDS-PAGE), essentially salt-free, lyophilized powder
別名:
ヤギIgG
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
結合体
unconjugated
グレード
reagent grade
アッセイ
≥95% (SDS-PAGE)
形状
essentially salt-free, lyophilized powder
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
IgG抗体サブタイプは、免疫系で最も多くみられる血清免疫グロブリンです。 B細胞から分泌され、血液および細胞外液に含まれており、細菌、真菌、ウイルスによる感染から保護します。胎盤を通じて胎児に移行する母体のIgGは、新生児の感染症に対する免疫防御に不可欠です
ヤギIgGは、分画クロマトグラフィーおよびイオン交換クロマトグラフィーにより正常ヤギ血清から精製されます。
アプリケーション
精製されたIgGは、ELISA、ドット免疫結合、ウェスタンイムノブロッティング、免疫拡散および免疫電気泳動を含むさまざまなイムノアッセイで、参照抗原、標準物質、ブロッキング剤またはコーティングタンパク質として使用できます。他の用途には、免疫原および固相免疫吸着剤の調製のための出発物質が挙げられます。ヤギIgGは、ヒト心臓組織サンプルの免疫組織化学分析のネガティブコントロールとして使用され 、また原子間力顕微鏡用の卵白アビジンサンプルの調整にも用いられました。 ヤギIgGは、ヒト扁桃腺、結腸、小腸、回腸および脾臓の組織切片の免疫組織化学分析におけるアイソタイプ対照抗体として使用されました。
免責事項
当社のカタログまたは製品に添付された当社のその他の文書に別段の記載がない限り、当社の製品は研究にのみ使用することを意図しており、無許可での商用使用、in vitro診断での使用、ex vivoもしくはin vivo治療での使用、または人間もしくは動物でのあらゆるタイプの消費もしくは適用など、その他の目的には使用しないでください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
I5256-50MG:
I5256-CP:
I5256PROC:
I5256-BULK:
I5256-100MG:
I5256-10MG:
I5256-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Marlene Brandes et al.
Blood, 102(10), 3693-3701 (2003-07-26)
gamma delta T cells are inadequately defined both in terms of their migration potential and contribution to antimicrobial immunity. Here, we have examined the migration profile of human blood gamma delta T cells and related cell lines and correlated these
Mark A Birrell et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 181(6), 4265-4271 (2008-09-05)
The liver X receptors (LXRalpha/beta) are orphan nuclear receptors that are expressed in a large number of cell types and have been shown to have anti-inflammatory properties. Nuclear receptors have previously proved to be amenable targets for small molecular mass
G S Bodor et al.
Clinical chemistry, 43(3), 476-484 (1997-03-01)
Cardiac troponin T (cTnT), measurement of which has been recommended for diagnosing myocardial infarction, was initially believed to be specific for the heart. However, recent publications have reported cTnT in sera of patients without cardiac disease; therefore, we investigated whether
Virginie Gridelet et al.
Reproduction, fertility, and development, 25(3), 511-522 (2013-03-08)
The present study investigated the first interaction that occurs between the blastocyst and endometrium during implantation. Given the ethical objections to studying implantation in humans, a mouse model was used to study the dialogue between luteinising hormone (LH) and luteinising
Diana Di Mattia et al.
Veterinary dermatology, 29(3), 212-e76-212-e76 (2018-03-27)
Head and neck ulcers in cats can arise from allergic and nonallergic disorders, including feline leishmaniosis (FeL). It is important to rule out this aetiological agent in regions that are endemic for canine leishmaniosis, because the drugs used to treat