安全性情報
4.85079
Millipore
TCEP-HCl
OmniPur® Grade
別名:
OmniPur® TCEP-HCl
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[HOOCCH2CH2)3P · HCl
NACRES:
NA.21
品質水準
フォーム
crystalline powder
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
white
輸送温度
ambient
詳細
Molecular biology grade.
Specifications:
Solubility (50 mg/ml, water): Passes
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
4.85079.0002:
試験成績書(COA)