詳細
Merck USA index - 14, 6344
アッセイ
≥90% (enzymatic)
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
色
white
溶解性
water: soluble
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Li+].[P](=O)(O[P](=O)(OC[C@H]3O[C@H]([C@@H]([C@@H]3O)O)[n]4c5ncnc(c5nc4)N)O)(OC[C@H]1O[C@H]([C@@H]([C@@H]1[O-])[O-])[n+]2cc(ccc2)C(=O)N)O
InChI
1S/C21H26N7O14P2.Li/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(32)14(30)11(41-21)6-39-44(36,37)42-43(34,35)38-5-10-13(29)15(31)20(40-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)33;/h1-4,7-8,10-11,13-16,20-21,30,32H,5-6H2,(H2,23,33)(H,34,35)(H,36,37)(H2,22,24,25);/q-1;+1/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,20-,21-;/m1./s1
InChI Key
VKCIQQTYIUNWEW-QYZPTAICSA-N
詳細
警告
再構成
WGK
WGK 3
Jan Code
481915-GM:
481915-1GM:
試験成績書(COA)