アッセイ
≥95% (HPLC)
形状
lyophilized solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
色
white to off-white
溶解性
water: 200 mg/mL
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
InChI
1S/C21H27N7O14P2/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(32)14(30)11(41-21)6-39-44(36,37)42-43(34,35)38-5-10-13(29)15(31)20(40-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)33/h1-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-32H,5-6H2,(H5-,22,23,24,25,33,34,35,36,37)
InChI Key
BAWFJGJZGIEFAR-UHFFFAOYSA-N
詳細
警告
再構成
法的情報
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
481911-0GM:
481911-GM:
481911-1KG:
481911-300GM:
481911-500GM:
US2481911-5GM:
481911-5GM:
481911-10GM:
481911-100GM:
試験成績書(COA)