安全性情報
475916
Millipore
MOPS/EDTA Buffer, 10X Liquid Concentrate, Molecular Biology Grade - Calbiochem
Prepared with DEPC for RNA applications. 10X concentrate contains 200 mM MOPS, 50 mM sodium acetate, 10 mM EDTA, pH 7.0 at 25°C.
別名:
MOPS/EDTA Buffer, 10X Liquid Concentrate, Molecular Biology Grade - Calbiochem
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H15NO4S
分子量:
209.26
UNSPSCコード:
12352200
品質水準
フォーム
liquid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
clear colorless
溶解性
water: soluble
その他の活性
DNases, RNases, none detected
輸送温度
ambient
保管温度
10-30°C
詳細
Prepared with DEPC for RNA applications. 10X concentrate contains 200 mM MOPS, 50 mM sodium acetate, 10 mM EDTA, pH 7.0 at 25°C.
Prepared with diethylpyrocarbonate (DEPC) for RNA applications. 10X concentrate contains 200 mM MOPS, 50 mM sodium acetate, 10 mM EDTA, pH 7.0 at 25°C. The most commonly used buffer for RNA electrophoresis in denaturing (formaldehyde) agarose gels.
警告
Toxicity: Standard Handling (A)
その他情報
Ogden, R.C., and Adams, D.A. 1987. Methods Enzymol.152, 61.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
475916-100ML:
475916-ML:
試験成績書(COA)