Merck
4750-OP
Millipore
グリセロール
Omnipur®
別名:
1,2,3-プロパントリオール, グリセリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOCH2CH(OH)CH2OH
CAS番号:
分子量:
92.09
Beilstein:
635685
MDL番号:
UNSPSCコード:
50161901
NACRES:
NA.28
bp:
182 °C/20 mmHg (lit.)
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
蒸気密度
3.1 (vs air)
品質水準
蒸気圧
<1 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99%
フォーム
viscous liquid
自己発火温度
698 °F
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
テクニック
electrophoresis: suitable
colorless
屈折率
n20/D 1.474 (lit.)
pH
~5 (20 °C, 100 g/L)
bp
182 °C/20 mmHg (lit.)
mp
20 °C (lit.)
密度
1.25 g/mL (lit.)
輸送温度
ambient
SMILES記法
OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
InChI Key
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Molecular Biology Grade.
A260 (0.05 M, water): ≤0.07 AU
A280 (0.05 M, water): ≤0.02 AU
Assay: ≥99%
Density at 25°C: 1.260-1.263 g/ml
DNAse: none detected
Identification: To pass test
Phosphatase: none detected
Protease: none detected
RNAse: none detected
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
警告
Toxicity: Irritant (B)
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
390.2 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
199 °C - Pensky-Martens closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
Jan Code
US14750:
4750-1L:
4760-4L:
試験成績書(COA)