色
white to off-white
溶解性
water: 10 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
10-30°C
InChI
1S/C18H36N4O11.H2O4S/c19-2-6-10(25)12(27)13(28)18(30-6)33-16-5(21)1-4(20)15(14(16)29)32-17-11(26)8(22)9(24)7(3-23)31-17;1-5(2,3)4/h4-18,23-29H,1-3,19-22H2;(H2,1,2,3,4)/t4-,5+,6-,7-,8+,9-,10-,11-,12+,13-,14-,15+,16-,17-,18-;/m1./s1
InChI Key
OOYGSFOGFJDDHP-KMCOLRRFSA-N
関連するカテゴリー
詳細
生物化学的/生理学的作用
protein biosynthesis
再構成
その他情報
Kahn, R.W., et al. 1993. Proc. Natl. Acad. Sci. USA90, 9295.
Cardon, G.H., et al. 1993. Plant J.3, 773.
Maniatis, T., et al. 1989. In Molecular Cloning, A Laboratory Manual, Second Edition. Cold Spring Harbor, New York. p.1.6, A.6.
Korzybyski, T., et al. 1978. In Antibiotics, Origin, Nature, and Properties1, 690.
Stiffler, P.W., et al. 1974. Antimicrob. Agents Chemother.6, 516.
Umezawa, S., et al. 1968. J. Antibiot.21, 367.
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
420311-25UNGM:
420311-500GM:
420311-5GM:
970894-25GM:
420311B-25GM:
420311-0GM:
970894-GM:
420311B-GM:
US2420311-5GM:
420311-250GM:
420311-GM:
420311-25GM:
試験成績書(COA)