420411
Kanamycin Sulfate, Streptomyces kanamyceticus, Cell Culture-Tested
An aminoglycoside antibiotic effective against Gram-positive and Gram-negative organisms. Inhibitor of protein biosynthesis that acts on the 30S ribosome, causing misreading of the genetic code.
別名:
Kanamycin Sulfate, Streptomyces kanamyceticus, Cell Culture-Tested
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
色
white to off-white
溶解性
water: 10 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
10-30°C
InChI
1S/C18H36N4O11.H2O4S/c19-2-6-10(25)12(27)13(28)18(30-6)33-16-5(21)1-4(20)15(14(16)29)32-17-11(26)8(22)9(24)7(3-23)31-17;1-5(2,3)4/h4-18,23-29H,1-3,19-22H2;(H2,1,2,3,4)/t4-,5+,6-,7-,8+,9-,10-,11-,12+,13-,14-,15+,16-,17-,18-;/m1./s1
InChI Key
OOYGSFOGFJDDHP-KMCOLRRFSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
protein biosynthesis that acts on the 30S ribosome
警告
再構成
その他情報
Cardon, G.H., et al. 1993. Plant J.3, 773.
Maniatis, T., et al. 1989. In Molecular Cloning, A Laboratory Manual, Second Edition. Cold Spring Harbor, New York. p.1.6, A.6.
Korzybyski, T., et al. 1978. In Antibiotics, Origin, Nature, and Properties1, 690.
Stiffler, P.W., et al. 1974. Antimicrob. Agents Chemother.6, 516.
Umezawa, S., et al. 1968. J. Antibiot.21, 367.
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
420411-5GM:
US2420411-5GM:
420411-GM:
420411-25GM:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Antibiotic kill curve is a dose response experiment in which mammalian cells are subjected to increasing amounts of selection antibiotic
微生物死滅曲線は、哺乳類細胞に対し選択抗生物質のばく露量を増やしていく用量反応実験です。