liquid
含みます
≤0.1% sodium azide as preservative
交差性
human
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
アイソタイプ
IgG
輸送温度
wet ice
保管温度
−70°C
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pTyr1162/pTyr1163)
遺伝子情報
human ... INSR(3643)
詳細
免疫原
アプリケーション
Immunoblotting (1:1000)
Immunocytochemistry (see comments)
警告
再構成
その他情報
Ottensmeyer, F.P., et al. 2000. Biochemistry39, 12103.
Virkamaki, A., et al. 1999. J. Clin. Invest.103, 931.
Schmid, E., at al. 1998. FASEB J.12, 863.
Hari, J. and Roth, R.A. 1987. J. Biol. Chem.262, 15341.
Morgan, D.O., et al. 1986. Proc. Natl. Acad. Sci. USA83, 328.
White, M.F. and Kahn, C.R. 1986. The Enzymes17, 247.
Ebina, Y., et al. 1985. Cell40, 747.
Ganguly, S., et al. 1985. Current Topics in Cellular Regulation27, 83.
Grunberger, G., et al. 1984. Science223, 932.
WGK
WGK 1
Jan Code
407707-10T:
試験成績書(COA)