407602
Interleukin-1 Receptor-Associated-Kinase-1/4 Inhibitor
InSolution, ≥98%
別名:
InSolution Interleukin-1 Receptor-Associated-Kinase-1/4 Inhibitor, N-(1-(2-morpholinoethyl)-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)-3-nitrobenzamide, N-(2-Morpholinylethyl)-2-(3-nitrobenzoylamido)-benzimidazole
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
liquid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
desiccated (hygroscopic)
protect from light
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
SMILES記法
[N+](=O)([O-])c1cc(ccc1)C(=O)Nc2[n](c4c(n2)cccc4)CCN3CCOCC3
InChI
1S/C20H21N5O4/c26-19(15-4-3-5-16(14-15)25(27)28)22-20-21-17-6-1-2-7-18(17)24(20)9-8-23-10-12-29-13-11-23/h1-7,14H,8-13H2,(H,21,22,26)
InChI Key
QTCFYQHZJIIHBS-UHFFFAOYSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
IRAK-1/4
包装
警告
再構成
その他情報
Bhattacharyya, S., et al. 2007. Am. J. Physiol. Gastrointest. Liver Physiol.293, G429.
Powers, J.P., et al. 2006. Bioorg. Med. Chem. Lett.16, 2842.
WGK
WGK 2
引火点(°F)
188.6 °F - closed cup - (refers to pure substance)
引火点(℃)
87 °C - closed cup - (refers to pure substance)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
407602-5MG:
試験成績書(COA)