安全性情報
PP50
Sigma-Aldrich
IgM マウス
Mouse IgM Polyclonal Antibody control validated for use in ELISA.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
クローン
polyclonal
メーカー/製品名
Chemicon®
濃度
2.0 mg/mL
テクニック
ELISA: suitable
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
詳細
由来:正常マウス血清。
アプリケーション
免疫化学反応における抗原/リガンドとして、アッセイにおける対照として、また高度に精製された免疫グロブリンを必要とする共役およびその他の免疫学的手法における使用に適しています。
研究のカテゴリ
炎症および免疫学
研究のサブカテゴリ
免疫グロブリンおよび免疫学
品質
IEPにより測定したとき、抗マウス全血清および抗マウスIgM(μ鎖特異的)に対して、単一沈降素アークが認められました。抗マウスIgG(Fc)に対する反応は認められませんでした。抗マウスIgG(HおよびL)により若干の軽鎖交差反応が発生する場合があります。
物理的形状
フォーマット:精製品
精製免疫グロブリン。 0.5 M塩化ナトリウムと0.1%アジ化ナトリウムを含有する0.1Mトリス-塩酸溶液(pH8.0)に溶解(滅菌ろ過済み)。
保管および安定性
開封前は2~8℃で保存してください。本製品は、開封前であれば未希釈液として2~8℃で受領日から最長12ヵ月間安定です。 長期保存の場合は、等容量のグリセロール(ACSグレード以上)と混合して分注し、 -20℃以下で凍結させれば、最長6ヵ月間保存できます。凍結・融解サイクルの繰り返しは避けてください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
PP50:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Cardiac dysfunction induced by experimental myocardial infarction impairs the host defense response to bacterial infection in mice because of reduced phagocytosis of Kupffer cells.
Nogami Y, Kinoshita M, Takase B, Inatsu A, Ishihara M, Seki S, Maehara T
The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery null
Xianli Wang et al.
Bioscience reports, 31(2), 87-98 (2010-05-11)
HF (heart failure) after MI (myocardial infarction) is a major cause of morbidity and mortality worldwide. Recent studies have shown that hydrogen sulfide (H2S) has cardioprotective effects. Hence, we aimed to elucidate the potential effects of H2S on HF after
Manabu Kinoshita et al.
Infection and immunity, 79(7), 2670-2680 (2011-05-04)
Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) infection is a grave concern in burn-injured patients. We investigated the efficacy of interleukin-18 (IL-18) treatment in postburn MRSA infection. Alternate-day injections of IL-18 into burn-injured C57BL/6 mice significantly increased their survival after MRSA infection and
Restoration of natural IgM production from liver B cells by exogenous IL-18 improves the survival of burn-injured mice infected with Pseudomonas aeruginosa.
Manabu Kinoshita, Nariyoshi Shinomiya, Satoshi Ono, Hironori Tsujimoto et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950) (1950)
Dominique Kagele et al.
Virology, 424(2), 106-114 (2012-01-13)
Human cytomegalovirus transient lytic DNA replication relies on the cis-acting element oriLyt, six viral-encoded core proteins, the proposed DNA replication initiator protein UL84, IE2, IRS1 and the gene products from the UL112/113 loci. In an effort to elucidate cellular and