表示を変更する
| あなたへ/カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
1 vial | 在庫あり出荷可能from市川市大町368 | ¥18,700 |
10 vials | 在庫あり出荷可能from市川市大町368 | ¥125,000 |
この商品について
Biological source:
human urine
Form:
lyophilized powder
biological source
human urine
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
form
lyophilized powder
mol wt
37.9 kDa
contains
mannitol
packaging
vial of ~2,500 IU
drug control
Home Office Schedule 4.2
impurities
HBsAg, HCV and HIV-1/HIV-2, tested negative
solubility
water: 10 mL/vial, clear, colorless
UniProt accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... CGA(1081)
General description
LH、FSH、TSHのものと同一の92アミノ酸で構成されるα鎖と、LH、FSH、TSHのものとは異なる149アミノ酸で構成されるβ鎖からなる糖タンパク質ホルモンです。絨毛組織によって産生され、妊娠初期の黄体の維持に関与しています。また、栄養膜腫瘍によっても産生され、遊離hCG β鎖と高度にグリコシル化されたhCGの増加によって特徴づけられます。
Application
ヒト絨毛性ゴナドトロピンは、尿中テストステロン(UTM)および尿中エストラジオール代謝物(UEM)EIAおよび過剰排卵の生物学的検証(バリデーション)に使用されています。
Biochem/physiol Actions
ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン(hCG)は、実験動物の排卵を誘発するPMSGの代替として使用される場合があります。[1]hCGを実験動物に静脈内(i.v.)、腹腔内(i.p.)または皮下(s.c.)注射したときの動物に対する50%有効量(ED50)の動物当たり、および体重(kg)当たり(括弧内)の値は以下の通りでした。
マウス:i.v. 0.2 (7.7) I.U.、i.p. 0.3 (11.5) I.U.、s.c. 0.7 (26.9) I.U.
ゴールデンハムスター:i.v. 1.0 (9.5) I.U.、i.p. 1.8 (17.1) I.U.、s.c. 2.6 (24.8) I.U.
ラット:i.v. 1.3 (4.6) I.U.、i.p. 3.5 (12.3) I.U.、s.c.7.5 (26.3) I.U.
PMSGを用いたときのED50の動物当たり、および体重(kg)当たり(括弧内)の値は以下の通りでした。
マウス:i.v. 0.8 (30.8) I.U.、i.p. 2.0 (76.9) I.U.、s.c. 2.8 (107.7) I.U
ゴールデンハムスター:i.v. 3.6 (34.3) I.U.、i.p. 8.0 (76.2) I.U.、s.c. 13.2 (125.7) I.U.
ラット:i.v. 6.0 (76.8) I.U.、i.p. 20.8 (73.0) I.U.、s.c. 76.8 (269.5) I.U.
マウス:i.v. 0.2 (7.7) I.U.、i.p. 0.3 (11.5) I.U.、s.c. 0.7 (26.9) I.U.
ゴールデンハムスター:i.v. 1.0 (9.5) I.U.、i.p. 1.8 (17.1) I.U.、s.c. 2.6 (24.8) I.U.
ラット:i.v. 1.3 (4.6) I.U.、i.p. 3.5 (12.3) I.U.、s.c.7.5 (26.3) I.U.
PMSGを用いたときのED50の動物当たり、および体重(kg)当たり(括弧内)の値は以下の通りでした。
マウス:i.v. 0.8 (30.8) I.U.、i.p. 2.0 (76.9) I.U.、s.c. 2.8 (107.7) I.U
ゴールデンハムスター:i.v. 3.6 (34.3) I.U.、i.p. 8.0 (76.2) I.U.、s.c. 13.2 (125.7) I.U.
ラット:i.v. 6.0 (76.8) I.U.、i.p. 20.8 (73.0) I.U.、s.c. 76.8 (269.5) I.U.
Preparation Note
水で1,000 IU/mLの濃度に戻すと、バイアルは0.1 Mりん酸ナトリウム緩衝液(pH約7.2)と100 mg/mLのマンニトールも含むことになります。
Analysis Note
計算値はヒト絨毛性ゴナドトロピンに対するUSP法に基づいており、バイアル当たり2,500 IU、80.0%以上の忍容性と規定効力の125.0%以下を満たします。
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| biological source human urine | biological source human urine | biological source human urine | biological source - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form solid |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in - |
| solubility water: 10 mL/vial, clear, colorless | solubility water: 10 mL/vial, clear to slightly hazy, colorless | solubility water: 10 mL/vial, clear to slightly hazy, colorless | solubility - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 絨毛性ゴナドトロピン ヒト
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable