Merck
E26290
Sigma-Aldrich
エチレンジアミン四酢酸 四ナトリウム塩 水和物
98%
別名:
エチレンジアミン四酢酸四ナトリウム 水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥3,010
500 G
¥7,840
3 KG
¥20,500
10 KG
¥33,000
¥3,010
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥3,010
500 G
¥7,840
3 KG
¥20,500
10 KG
¥33,000
About This Item
化学式:
(NaO2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2Na)2·xH2O
CAS番号:
分子量:
380.17 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥3,010
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
98%
mp
>300 °C (lit.)
SMILES記法
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[H]O[H].[O-]C(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.4Na.H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;;;1H2/q;4*+1;/p-4
InChI Key
GXFFSKMBMYHTAE-UHFFFAOYSA-J
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
エチレンジアミン四酢酸は、錯化剤としてよく使用されるポリアミノカルボン酸です。[1]
アプリケーション
エチレンジアミン四酢酸四ナトリウム塩水和物は、biopolytronicsで使用するバイオインク調製において抗菌剤として使用されています。[2]
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Respiratory Tract
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
E26290-10KG:4548173195377
E26290-25G:4548173195384
E26290-500G:4548173195407
E26290-3KG:4548173195391
E26290-VAR:
E26290-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
An HRP-based amperometric biosensor fabricated by thermal inkjet printing.
Setti L, et al.
Sensors and Actuators B, Chemical, 126(1), 252-257 (2007)
Use of polyaminocarboxylic acids as hydrophilic masking agents for fission products in actinide partitioning processes.
Sypula M, et al.
Solvent Extr. Ion Exch., 30(7), 748-764 (2012)
Qi-En Yang et al.
PLoS genetics, 11(7), e1005355-e1005355 (2015-07-16)
The origin of most ovarian tumors is undefined. Here, we report development of a novel mouse model in which conditional inactivation of the tumor suppressor gene Rb1 in oocytes leads to the formation of ovarian teratomas (OTs). While parthenogenetically activated
Vladimir P Baklaushev et al.
Drug delivery, 22(3), 276-285 (2014-01-21)
Targeted drug delivery for brain tumor treatment is one of the important objectives in nanomedicine. Human glioblastoma is the most frequent and aggressive type of brain tumors. The preferential expression of membrane protein connexin 43 (Cx43) and brain-specific anion transporter