Merck
03701
Sigma-Aldrich
エチレンジアミン四酢酸 四ナトリウム塩 水和物
≥97.0% (KT)
別名:
EDTA四ナトリウム塩, EDTA 四ナトリウム塩, エダタミル, エチレンジアミン四酢酸四ナトリウム 水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(NaOOCCH2)2NCH2CH2N(CH2COONa)2 · xH2O
CAS番号:
分子量:
380.17 (anhydrous basis)
Beilstein:
3861753
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥97.0% (KT)
形状
powder
SMILES記法
O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.4Na.H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;;;1H2/q;4*+1;/p-4
InChI Key
GXFFSKMBMYHTAE-UHFFFAOYSA-J
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
EDTAはメタロプロテアーゼの阻害剤で、有効濃度は1~10 mMです。メタロプロテアーゼの活性部位にある亜鉛イオンのキレート剤としてEDTAは作用し、また、カルシウム依存性システインプロテアーゼといった、他の金属イオン依存性プロテアーゼも阻害可能です。抗凝固剤として、EDTAのジナトリウム塩(2ナトリウム塩)またはトリナトリウム塩(3ナトリウム塩)が最も一般的に使用されます。最適濃度は、血液1 mL当たり1.5 mgです。
調製ノート
水には室温で1.45 Mまで溶解します。この溶液のpHはほぼ10から11となり、かなり粘性となります。
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Respiratory Tract
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
03701-VAR:
03701-250G:
03701-BULK:
03701-1KG:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.