アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
liquid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
desiccated (hygroscopic)
protect from light
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
SMILES記法
S=C(NC(NC(/C=C/C1=CC=CC=C1)=O)C(Cl)(Cl)Cl)NC2=CC=CC3=C2N=CC=C3
詳細
生物化学的/生理学的作用
eIF-2α
包装
警告
物理的形状
再構成
WGK
WGK 1
引火点(°F)
188.6 °F - closed cup - (refers to pure substance)
引火点(℃)
87 °C - closed cup - (refers to pure substance)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
324897-5MG:
試験成績書(COA)