安全性情報
239900
Sigma-Aldrich
Cypermethrin
Synthetic type II pyrethroid. Potent inhibitor of calcineurin (protein phosphatase 2B; IC₅₀ = 40 pM). May also have varied effects on ion channels.
別名:
Cypermethrin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H19Cl2NO3
CAS番号:
分子量:
416.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
詳細
Merck USA index - 14, 2767
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
oil
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
溶解性
DMSO: 15 mg/mL
ethanol: 5 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
SMILES記法
ClC(=CC1C(C1C(=O)OC(c2cc(ccc2)Oc3ccccc3)C#N)(C)C)Cl
InChI
1S/C22H19Cl2NO3/c1-22(2)17(12-19(23)24)20(22)21(26)28-18(13-25)14-7-6-10-16(11-14)27-15-8-4-3-5-9-15/h3-12,17-18,20H,1-2H3
InChI Key
KAATUXNTWXVJKI-UHFFFAOYSA-N
詳細
Synthetic type II pyrethroid. Potent inhibitor of calcineurin (protein phosphatase 2B; IC50 = 40 pM). May also have varied effects on ion channels.
Type II pyrethroid insecticide. Potent inhibitor of calcineurin (protein phosphatase 2B, IC50 = 40 pM). May also have varied effects on ion channels.
生物化学的/生理学的作用
Primary Target
calcineurin
Product does not compete with ATP.
Target IC50: 40 pM against calcineurin (protein phosphatase 2B
警告
Toxicity: Toxic (F)
再構成
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
その他情報
Due to the nature of the Hazardous Materials in this shipment, additional shipping charges may be applied to your order. Certain sizes may be exempt from the additional hazardous materials shipping charges. Please contact your local sales office for more information regarding these charges.
Richter, A., et al. 1995. Biochem. Pharmacol.49, 367.
Wang, J.H., and Stelzer, A. 1994. NeuroReport 5, 2377.
Enan, E., and Matsumura, F. 1992. Biochem. Pharmacol.43, 1777.
Narahasi, T. 1992. Trends Pharmacol. Sci.13, 236.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Nervous system, Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
212.0 °F - closed cup
引火点(℃)
100 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第二種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
239900-MG:
239900-10MG:
試験成績書(COA)