Merck
208291
Millipore
塩化カルシウム 二水和物
for molecular biology
別名:
CaCl₂
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
CaCl2 · 2H2O
CAS番号:
分子量:
147.01
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
NACRES:
NA.25
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
Molecular Biology
for molecular biology
品質水準
詳細
Merck USA index - 14, 1659
アッセイ
≥99% (complexometric)
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
white
mp
176 °C (dec.) (lit.)
溶解性
water: 150 mg/mL
微量陽イオン
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
その他の活性
DNases, proteases, RNases, none detected
輸送温度
ambient
保管温度
10-30°C
SMILES記法
O.O.Cl[Ca]Cl
InChI
1S/Ca.2ClH.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
InChI Key
LLSDKQJKOVVTOJ-UHFFFAOYSA-L
詳細
Has an optimal pH of 5.0-8.0.
警告
Toxicity: Irritant (B)
再構成
Following reconstitution, store at room temperature (20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at 20°C.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
208291-GM:
208291-250GM:
試験成績書(COA)