安全性情報
205534
Millipore
C₁₂E₉, PROTEIN GRADE® Detergent, 10% Solution
A non-ionic detergent useful for the solubilization of membrane-bound proteins in their native state. HLB number: 13.6. Note: 1 set = 5 x 10 ml.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
12352200
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
品質水準
フォーム
liquid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
protect from light
不純物
≤20 μM Peroxide
CMC
80 μM
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C14H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-16-14-12-15/h15H,2-14H2,1H3
InChI Key
SFNALCNOMXIBKG-UHFFFAOYSA-N
詳細
A non-ionic detergent useful for the solubilization of membrane-bound proteins in their native state. CMC = 80 µM; HLB number = 13.6.
Note: 1 set = 5 x 10 ml.
包装
Packaged under inert gas
警告
Toxicity: Harmful (C)
物理的形状
10% aqueous solution.
その他情報
Megias, A., et al. 2001. Biochem. J.353, 521.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PROTEIN GRADE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
>300.2 °F
引火点(℃)
> 149 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
205534-ML:
205534-1SET:
試験成績書(COA)