Merck
1.94607
Supelco
1,2-ジクロロエタン
for analysis EMPARTA® ACS
別名:
エチレンクロリド, エチレンジクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClCH2CH2Cl
CAS番号:
分子量:
98.96
Beilstein:
605264
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
bp:
83 °C (lit.)
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
ACS reagent
蒸気密度
3.4 (20 °C, vs air)
蒸気圧
87 mmHg ( 25 °C)
自己発火温度
775 °F
expl. lim.
15.6 %
dilution
(for routine analytical applications)
屈折率
n20/D 1.444 (lit.)
bp
83 °C (lit.)
mp
−35 °C (lit.)
密度
1.256 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
room temp
SMILES記法
ClCCCl
InChI
1S/C2H4Cl2/c3-1-2-4/h1-2H2
InChI Key
WSLDOOZREJYCGB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
55.4 °F - closed cup
引火点(℃)
13 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1946072501:
1946072521:
1946079027:
IN2RCMD194607:
1946070000:
1946070501:
1946070521:
IN21946079029:
試験成績書(COA)