Merck
1.94521
Supelco
ジイソプロピルエーテル
EMPLURA®
別名:
イソプロピルエーテル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHOCH(CH3)2
CAS番号:
分子量:
102.17
Beilstein:
1731256
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352112
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
蒸気密度
3.5 (vs air)
蒸気圧
120 mmHg ( 20 °C)
製品種目
EMPLURA®
自己発火温度
827 °F
expl. lim.
1-21 %, 100 °F
屈折率
n20/D 1.367 (lit.)
bp
68-69 °C (lit.)
mp
−85 °C (lit.)
密度
0.725 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
room temp
SMILES記法
CC(C)OC(C)C
InChI
1S/C6H14O/c1-5(2)7-6(3)4/h5-6H,1-4H3
InChI Key
ZAFNJMIOTHYJRJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
-20.2 °F - closed cup
引火点(℃)
-29 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1945212501:
IN2RCMD194521:
1945212521:
試験成績書(COA)