Merck
1.93715
Supelco
塩化カドミウム
anhydrous, for analysis EMPLURA®
別名:
カドミウムジクロリド, ジクロロカドミウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
CdCl2
分子量:
183.32
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
anhydrous
蒸気密度
6.3 (vs air)
蒸気圧
10 mmHg ( 656 °C)
mp
568 °C (lit.)
保管温度
room temp
SMILES記法
Cl[Cd]Cl
InChI
1S/Cd.2ClH/h;2*1H/q+2;;/p-2
InChI Key
YKYOUMDCQGMQQO-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany