Merck
1.93633
Supelco
塩化カルシウム 二水和物
EMPLURA®
別名:
Calcium chloride dihydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
CaCl2 · 2H2O
CAS番号:
分子量:
147.01
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
グレード
laboratory grade
蒸気圧
0.01 hPa ( at 20 °C)
製品種目
EMPLURA®
形状
solid
pH
4.5-9.2 (at 20 °C, 50 g/L)
mp
176 °C (dec.) (lit.)
溶解性
water: 745 g/L at at 20 °C (anhydrous)
密度
1.85 g/cm3 at at 20 °C
保管温度
room temp
SMILES記法
O.O.Cl[Ca]Cl
InChI
1S/Ca.2ClH.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
InChI Key
LLSDKQJKOVVTOJ-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
<ul>
<li><strong>Understanding the core-shell interactions in macrocapsules of organic phase change materials and polysaccharide shell: </strong>Investigates the thermal properties and structural integrity of phase change materials encapsulated in polysaccharide shells, utilizing barium chloride dihydrate for stability testing in energy storage applications (Reddy VJ et al., 2022).</li>
<li><strong>Synthesis of a novel monofilament bioabsorbable suture for biomedical applications: </strong>Focuses on the development of a bioabsorbable suture material enhanced with barium chloride dihydrate, which improves the mechanical properties and usability in surgical procedures, contributing to the advancement of medical materials (de la Harpe KM et al., 2022).</li>
</ul>
法的情報
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1936330521:
IN21936339028:
1936330500:
1936339051:
1936335000:
IN2RCMC193633:
1936339026:
試験成績書(COA)