安全性情報
1.93604
Supelco
Silver sulfate
EMPLURA®
別名:
Silver sulfate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Ag2O4S
CAS番号:
分子量:
311.80
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
製品種目
EMPLURA®
保管温度
room temp
SMILES記法
[Ag+].[Ag+].[S](=O)(=O)(O)O
InChI
1S/2Ag.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;
InChI Key
YPNVIBVEFVRZPJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
包装
1.93604.0026: 25 g, Minimum order quantity: 20
法的情報
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
CorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
1936040026:
IN2RCMS193604:
1936040025:
試験成績書(COA)