アッセイ
≥94% (HPLC)
フォーム
liquid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
InChI
1S/C15H10BrN3O/c16-8-3-4-11-9(6-8)10-7-13(20)18-12-2-1-5-17-15(12)14(10)19-11/h1-6,19H,7H2,(H,18,20)
InChI Key
NTSBZVCEIVPKBJ-UHFFFAOYSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
GSK-3β
包装
警告
物理的形状
再構成
WGK
WGK 1
引火点(°F)
188.6 °F - closed cup - (refers to pure substance)
引火点(℃)
87 °C - closed cup - (refers to pure substance)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
191501-500UG:
試験成績書(COA)