Merck
1.80657
Ethanol (denatured)
85.5 % (v/v),83.5-87.5 % (v/v), for disinfection
別名:
エチルアルコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2OH
CAS番号:
分子量:
46.07
Beilstein:
1718733
MDL番号:
bp:
78 °C (lit.)
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
製品名
エタノール, denatured, 85.5 % (v/v), for disinfection
蒸気密度
1.59 (vs air)
蒸気圧
44.6 mmHg ( 20 °C)
自己発火温度
683 °F
品質
denatured
expl. lim.
19 %, 60 °F
濃度
83.5-87.5 % (v/v)
85.5 % (v/v)
不純物
12.5-16.5 % (v/v) water
, Hazen ≤10
屈折率
n20/D 1.3600 (lit.)
bp
78 °C (lit.)
mp
−114 °C (lit.)
密度
0.835-0.845 g/mL at 20 °C
適合性
corresponds for identity (IR)
フォーマット
neat
SMILES記法
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChI Key
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
for disinfection PT1/PT2: solution for hand and surface disinfection Wirkstoff/Active Substance: Ethanol (CAS 64-17-5), 81,6% (w/w), 85,5% (v/v)
包装
Package sizes:
  • 2.5 L in PE bottle
  • 5 L in PE bottle
  • 25 L in PE canister
  • 950 L in IBC PE
アナリシスノート
denaturated with ethyl methyl ketone
脚注
1スイスでのエチルアルコールの流通および使用には、スイス連邦アルコール局が発行するライセンスが必要です
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類