安全性情報
178481
Sigma-Aldrich
Transferrin, Apo-, Low Endotoxin Grade, Human Plasma
別名:
Transferrin, Apo-, Low Endotoxin Grade, Human Plasma
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.25
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
詳細
Merck USA index - 14, 9571
品質水準
アッセイ
≥95% (SDS-PAGE)
フォーム
lyophilized solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
不純物
<0.1 EU/mg Endotoxins
white
pI 
5.8
溶解性
water: 10 mg/mL
微量陽イオン
Fe: ≤0.01%
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
詳細
Native apotransferrin from human plasma. Transferrin is a serum protein involved in iron binding and transport. Substantially iron-free. Cell culture tested.
警告
Toxicity: Standard Handling (A)
物理的形状
Lyophilized from 10 mM phosphate buffer, pH 7.4.
調製ノート
Prepared from plasma that has been shown by certified tests to be negative for HBsAg and for antibodies to HIV and HCV.
再構成
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 1 year at -20°C.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
178481-1GM:
178481-0GM:
178481-100MG:
178481-1RGM:
178481-100RMG:
試験成績書(COA)