Merck
17-218
Sigma-Aldrich
Ras活性化アッセイキット
別名:
Ras Activity Assay
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.84
メーカー/製品名
Upstate®
品質水準
テクニック
activity assay: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
遺伝子情報
human ... MRAS(22808)
詳細
筋RASがん遺伝子ホモログ(MRAS)は心血管疾患において重要な役割を果たしています。MRAS遺伝子は、GTP結合タンパク質のrasスーパーファミリーのメンバーをコードしています。MRASはすべての組織、特に心血管系に認められます。細胞の増殖や分化などのシグナル伝達に関与します。
包装
キットの容量:30アッセイ分
構成
Rasアッセイ試薬(Raf-1 RBD、アガロース)(カタログ番号:14-278)
抗Ras、クローンRAS10(カタログ番号:05-516)
100倍濃縮GTPγS, 10 mM(カタログ番号:20-176)
100倍濃縮GDP、100 mM(カタログ番号:20-177)
Mg2+溶解/洗浄バッファー、5倍濃縮(カタログ番号:20-168)
品質
このキットは、GTPγSを負荷したHeLa細胞ライセートからRac-GTPを沈殿させました。沈殿したRas-GTPは、1 μg/mLの抗Ras、クローンRAS10を用いたウェスタンブロッティング(イムノブロット法)により検出しました。
関連事項
先発品:SGT435
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
ピクトグラム
CorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
AnhCo Nguyen et al.
Molecular and cellular biology, 22(9), 3035-3045 (2002-04-10)
While scaffold proteins are thought to be key components of signaling pathways, their exact function is unknown. By preassembling multiple components of signaling cascades, scaffolds are predicted to influence the efficiency and/or specificity of signaling events. Here we analyze a
J Kim et al.
The Journal of biological chemistry, 276(22), 19102-19110 (2001-03-23)
AMP-activated protein kinase (AMPK) is tightly regulated by the cellular AMP:ATP ratio and plays a central role in the regulation of energy homeostasis. Previously, AMPK was reported to phosphorylate serine 621 of Raf-1 in vitro. In the present study, we
Shin-ichiro Miura et al.
Biochemical and biophysical research communications, 306(4), 924-929 (2003-06-25)
Since we recently reported that high density lipoprotein, which contains the bioactive lipid sphingosine-1-phosphate (S1P) [Arterioscler. Thromb. Vasc. Biol. 23 (2003) 802], induced human coronary artery endothelial cell (HCEC) tube formation mediated by a Ras/Raf/ERK (extracellular signal-activated kinase) pathway, we
Shin-Ichiro Miura et al.
Atherosclerosis, 175(2), 235-243 (2004-07-21)
Since we recently demonstrated that high-density lipoprotein induced human coronary artery endothelial cell (HCEC) tube formation through Ras/Raf/ERK (extracellular-signal-regulated kinase) activation [Arterioscler. Thromb. Vasc. Biol. 23 (2003) 802], it is possible that lipid-lowering agents such as statins, which reduce the
Michael R Bennett et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 23(18), 7207-7217 (2003-08-09)
Neurofibromatosis type 1 (NF1) patients are predisposed to learning disabilities, macrocephaly, and brain tumors as well as abnormalities on magnetic resonance imaging that are postulated to result from abnormal myelination. Here we show that Nf1+/- spinal cords in adult mice
資料
Probiotics exhibit an inhibitory effect on pathogens, help prevent chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support the immune system.