安全性情報
14-863
Sigma-Aldrich
Raf-1 RBDタンパク質GST 300 µg
GST fusion-protein, corresponding to the human Ras Binding Domain (RBD, residues 1-149) of Raf-1, expressed in E. coli. with purity 50% at full length molecular weight 42 kDa. For use in Affinity Binding Assays
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
由来生物
human
品質水準
形状
liquid
シェルフライフ
1 yr
分子量
Mw 42 kDa
メーカー/製品名
Upstate®
濃度
>50%
テクニック
affinity binding assay: suitable
溶解性
water: soluble
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... RAF1(5894)
詳細
Research Area: Cell signaling
The rapidly accelerated fibrosarcoma (Raf) family, consisting of three highly conserved cytosolic serine/threonine kinases (ARAF, BRAF, and RAF1 or CRAF) is characterized by three conserved regions such as CR1, CR2, and CR34. The RAS-binding domain (RBD) and the cysteine-rich domain (CRD) are found in the N-terminal CR1 region.
アプリケーション
研究のカテゴリ
代謝
研究のサブカテゴリ
肥満
代謝性障害
細胞ライセート由来のRas-GTPに特異的に結合し、沈降させます。グルタチオンコーティングプレートに結合してからRas-GTPを沈降させると考えられます。
生物化学的/生理学的作用
c-Raf-1 acts as an effector of Ras and is a serine-threonine kinase that transmits incoming signals to the mitogen-activated protein kinase pathway. This pathway is associated with various cellular responses, including cell proliferation, survival, and differentiation. RBD directly binds to the Ras·GTP complex in vitro. Furthermore, bacterially expressed recombinant RBD assumes a stable folded conformation in vitro. The GST·RBD fusion protein, linked to Sepharose beads may be used to precipitate oncogenic Leu61-Ha-Ras, which is constitutively bound with GTP.
品質
活性化Rasのアフィニティー沈降: Raf-1-RBD GSTをグルタチオンコーティングプレートに捕捉し、これを用いてHeLa細胞ライセート由来のGTP活性化Rasを捕捉することができます。 1ウェルあたり2 μgのRaf-1-RBD、GSTを用いて、25~100 μgのEGF刺激HeLa細胞ライセートを捕捉しました。 Upstate社は、Ras GTPase ELISAキット(17-424)も提供しています。
注:Rasは自然に失活するため、-70℃での保存期間が6ヵ月未満のライセートを使用してください。
物理的形状
Raf-1 RBD、GST 300 μg、0.5 mM PMSFおよび20%グリセロールを含有するPBS(pH 7.4)150 μLに溶解。
グルタチオン-アガロース
保管および安定性
保存期間は-20℃で出荷日から1年間です。
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
14-863:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
R Wynn et al.
Protein science : a publication of the Protein Society, 6(8), 1621-1626 (1997-08-01)
We have determined by X-ray crystallography the structures of several variants of staphylococcal nuclease with long flexible straight chain and equivalent length cyclic unnatural amino acid side chains embedded in the protein core. The terminal atoms in the straight side
Point mutants of c-raf-1 RBD with elevated binding to v-Ha-Ras
Fridman M, et al.
The Journal of biological chemistry, 275(39), 30363-30371 (2000)
Timothy H Tran et al.
Nature communications, 12(1), 1176-1176 (2021-02-21)
The first step of RAF activation involves binding to active RAS, resulting in the recruitment of RAF to the plasma membrane. To understand the molecular details of RAS-RAF interaction, we present crystal structures of wild-type and oncogenic mutants of KRAS
M Foschi et al.
The EMBO journal, 16(21), 6439-6451 (1997-11-14)
Endothelin-1 (ET-1) induces cell proliferation and differentiation through multiple G-protein-linked signaling systems, including p21ras activation. Whereas p21ras activation and desensitization by receptor tyrosine kinases have been extensively investigated, the kinetics of p21ras activation induced by engagement of G-protein-coupled receptors remains
J de Rooij et al.
Oncogene, 14(5), 623-625 (1997-02-06)
Ras is a small GTPase that cycles between an inactive GDP-bound and an active GTP-bound form. A large variety of ligands that stimulate cell surface receptors induce the activation of Ras. Thus far, this activation could only be measured by