主要文書
1.67207
Supelco
Reducer (PTFE) from S40 to S38
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122409
NACRES:
NB.51
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
保管温度
no temp limit
詳細
Special S40 bottle adapters made of PTFE provide all possible connection options for safe and reliable daily solvents handling. This adapter is equipped with S40 inner thread and GL45 outer thread.