16-218
Anti-Phospho-Histone H3 (Ser10) Antibody, clone 3H10, Cy5 conjugate
clone 3H11, Upstate®, from mouse
別名:
H3 histone, family 3A, H3S10P, Histone H3 (phospho S10), H3 histone, family 3A, H3 histone, family 3B, H3 histone, family 3B (H3.3B)
About This Item
おすすめの製品
由来生物
mouse
品質水準
結合体
CY5 conjugate
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
3H11, monoclonal
交差性
human
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pSer10)
遺伝子情報
human ... HIST1H3F(8968)
詳細
The N-terminal tail of histone H3 protrudes from the globular nucleosome core and can undergo several different types of epigenetic modifications that influence cellular processes. These modifications include the covalent attachment of methyl or acetyl groups to lysine and arginine amino acids and the phosphorylation of serine or threonine.
特異性
免疫原
アプリケーション
エピジェネティクス及び核内機能分子
ヒストン
is labeled with Cy5.5 NHS ester (Cy5) and validated in IF, WB.
品質
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
アナリシスノート
Acid extracts from colcemid treated HeLa cells (lane 2)
法的情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
16-218:
試験成績書(COA)