Merck
1.51902
Supelco
LiChrosorb® RP-18 (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 250 mm x 4.6 mm, Hibar® RT HPLC Column
別名:
TM=["LiChrospher"] C18 HPLC column
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
NACRES:
SB.52
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
製品名
LiChrosorb® RP-18 (5µm) Hibar® RT 250-4.6, suitable for HPLC
物質
stainless steel column
品質水準
認証
suitable for USP L1
製品種目
LiChrosorb®
特徴
endcapped: no
パラメーター
400 bar pressure
60 °C max. temp.
テクニック
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low)
カラムL × 内径
25 cm × 4.6 mm
Matrix
fully porous particle
マトリックス活性基
C18 bonding phase
粒径
5 μm
ポアサイズ
100 Å pore size
動作pH範囲
2-7.5
分離法
reversed phase
supercritical fluid (SFC)
保管温度
no temp limit
関連するカテゴリー
詳細
HPLC column
法的情報
Hibar is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LiChrosorb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany