Merck
53838-U
Supelco
Ascentis® Express 90Å C8 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
別名:
コアシェル(SPP)フューズドコア C8 HPLC カラム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
製品名
アセンティス®エクスプレス C8, 2.7 μm HPLCカラム, 2.7 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
物質
stainless steel column
品質水準
認証
suitable for USP L7
製品種目
Ascentis®
特徴
endcapped
メーカー/製品名
Ascentis®
包装
1 ea of
パラメーター
60 °C temp. range
600 bar max. pressure (9000 psi)
テクニック
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
L × 内径
15 cm × 4.6 mm
表面積
135 m2/g
不純物
<5 ppm metals
Matrix
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
マトリックス活性基
C8 (octyl) phase
粒径
2.7 μm
ポアサイズ
90 Å
動作pH範囲
2-9
アプリケーション
food and beverages
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アセンティス・エクスプレスHPLC カラムは、Fused-Core(フーズドコア)®粒子技術を用いることで、低い背圧を維持しながらサブ2 µm粒子の高速と高効率の両方を提供することができます。高い効率と低い背圧の組み合わせによって、従来のHPLC のユーザーだけではなくUPLC ®(または他の超高圧システム)のユーザーにも利益がもたらされます。
この新しいカラム技術のより詳細な情報については アセンティス・エクスプレスのホームページをご覧ください。
アプリケーション
  • 超高速 HPLC の最近の動向:新世代の表面多孔性シリカカラム:このレビューでは、高速液体クロマトグラフィー(HPLC)における表面多孔性シリカカラムの進化と性能について、Ascentis Express C8, 2.7 μm と同様のものを含めて考察し、分析のスピードと効率を高めるテクノロジー′の影響に焦点を当てています(Ali et al., 2012)。
  • ヒト血漿中のクロピドグレルを測定するための HPLC-MS/MS 法の開発と検証。バックコンバージョンをテストするための使用済み(incurred)サンプルの使用:この研究では、血漿中のクロピドグレルの定量を目的とした、Ascentis Express C8, 2.7 μm などのカラムを使用した HPLC-MS/MS 分析法の開発について詳述しており、臨床薬物動態評価におけるカラムの有用性を実証しています(Silvestro et al., 2010)。
法的情報
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Fused-Core is a registered trademark of Advanced Materials Technology, Inc.
UPLC is a registered trademark of Waters
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Ugandar Reddy Inugala et al.
Journal of chromatographic science, 51(5), 453-459 (2012-10-13)
This paper describes the development of a rapid, novel, stability-indicating gradient reversed-phase high-performance liquid chromatographic method and associated system suitability parameters for the analysis of naproxcinod in the presence of its related substances and degradents using a quality-by-design approach. All
Sreenivasa Rao Chitturi et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 55(1), 31-47 (2011-02-15)
This paper proposes a simple and selective RP-HPLC method for the determination of process impurities and degradation products (degradants) of atazanavir sulfate (ATV) drug substance. Chromatographic separation was achieved on Ascentis(®) Express C8, (150mm×4.6mm, 2.7μm) column thermostated at 30°C under
Luigi Silvestro et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 878(30), 3134-3142 (2010-10-20)
Quantitative methods using LC-MS/MS allow achievement of adequate sensitivity for pharmacokinetic studies with clopidogrel; three such methods, with LLOQs as low as 5 pg/mL, were developed and fully validated according to the well established FDA 2001 guidelines. The chromatographic separations
Han Young Eom et al.
Journal of chromatography. A, 1217(26), 4347-4354 (2010-05-11)
Saikosaponins are triterpene saponins derived from the roots of Bupleurum falcatum L. (Umbelliferae), which has been traditionally used to treat fever, inflammation, liver diseases, and nephritis. It is difficult to analyze saikosaponins using HPLC-UV due to the lack of chromophores.
Federica Pellati et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 81-82, 126-132 (2013-05-07)
A closed-vessel microwave-assisted extraction (MAE) technique was optimized for the first time for the extraction of polyphenols from raw propolis. The results obtained by means of response surface experimental design methodology showed that the best global response was reached when
資料
When a C18 doesn′t give the desired separation, or your sample contains compounds that are known to be difficult to retain or resolve on a C18, consider changing to an Ascentis® Express C8 column.
プロトコル
-methylcarbamate 10 μg/mL; Diuron; Propham; Siduron; Methiocarb, analytical standard; Linuron 10 μg/mL; Swep 10 μg/mL; Chlorpropham 10 μg/mL; Barban; Neburon