安全性情報
14-550-M
Sigma-Aldrich
MAP Kinase 2/Erk2 Protein, active, Human, 10 µg
Active, N-terminal GST tagged, recombinant, full-length, human MAP Kinase 2/Erk2. Activated with MEK1 (Cat. # 14-429). For use in Kinase Assays.
別名:
Erk2 kinase
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
由来生物
human
品質水準
リコンビナント
expressed in E. coli
分子量
Mw 67.8 kDa
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
activity assay: suitable (kinase)
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
詳細
N-terminal GST tagged, recombinant, full-length, human MAP Kinase 2/Erk2, Activated with MEK1 (14-429).
包装
Also available in 125μg size, please inquire for pricing and availability.
品質
Used to phosphorylate MBP (13-104)
その他情報
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
14-550:
14-550M:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yanping Li et al.
The Journal of biological chemistry, 288(38), 27646-27657 (2013-07-31)
The small G protein Ras regulates proliferation through activation of the mitogen-activated protein (MAP) kinase (ERK) cascade. The first step of Ras-dependent activation of ERK signaling is Ras binding to members of the Raf family of MAP kinase kinase kinases