137041
1.37041
医薬品製造
1 of 10
Supelco
1.09137
水酸化ナトリウム 溶液
1.09141
1.06498
水酸化ナトリウム
SAFC
4.80648
1.06482
1.07233
Phenolphthalein
1.37031
1.09913
1.60309
1.09138
3 mmHg ( 37 °C)
500
EMPROVE® EXPERT
liquid
5 M in solution
no temp limit
[OH-].[Na+]
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
Danger
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
劇物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Emprove®プログラムは、フィルター、シングルユースコンポーネント、医薬品原材料、出発物質について、包括的な文書を提供するシステムです。Emprove®プログラムのサブスクリプションには4種類の文書が含まれます。
無料 - ログインしてダウンロード
サブスクリプションまたは都度料金でご利用いただけます。