おすすめの製品
ligand
iminodiacetic acid
物質
polypropylene housing
製品種目
Fractogel®
フォーム
prepacked column
パラメーター
≤8 bar pressure
~240 cm/hr max. flow rate
カラム I.D. × L
8 mm × 100 mm
容量
5 mL
マトリックス活性基
Methacrylate
平均粒径
40-90 μm
キャパシティ
~60 mL, resin binding capacity
アプリケーション
recombinant protein
分離法
affinity
保管温度
room temp
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
8 x 100mm
特徴および利点
MiniChrom Column Fractogel® Chelate (M), 5 ml provides users with:
- Efficiently purify histidine-tagged recombinant proteins
- Coordinate metal ions to non-bonding electron pairs of the amino acid side chains and separate peptides
- Ensure timely and successful startup and operation
- Minimize hydrophobic interactions due to the tentacles technology, resulting in superior selectivity and recovery
- Handle multiple CIP and packing cycles with the chemically and physically robust bead, leading to a longer resin lifetime
法的情報
FRACTOGEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany