おすすめの製品
ligand
iminodiacetic acid
品質水準
詳細
for metal affinity chromatography (IMAC), suspension in 20% ethanol and 150 mM NaCl (40-90 µm)
無菌性
sterile (Caustic Stable)
形状
resin
精製方法
immobilized metal affinity chromatography (IMAC)
メーカー/製品名
Fractogel®
パラメーター
8 bar max. pressure
~240 cm/hr flow rate
マトリックス活性基
methacrylate
wide
40-90 μm
キャパシティ
~60 mg binding capacity( lysozyme/ml of resin)
転移温度
flash point 35 °C (calculated)
アプリケーション
recombinant protein
分離法
affinity
保管温度
2-30°C
詳細
特徴および利点
- Efficiently purify histidine-tagged recombinant proteins
- Coordinate metal ions to non-bonding electron pairs of the amino acid side chains and separate peptides
- Ensure timely and successful startup and operation
- Minimize hydrophobic interactions due to the tentacles technology, resulting in superior selectivity and recovery
- Handle multiple CIP and packing cycles with the chemically and physically robust bead, leading to a longer resin lifetime
包装
- 1.10338.0100: Fractogel® EMD Chelate (M) Resin 100ml
- 1.10338.0010: Fractogel® EMD Chelate (M) Resin 10 ml
- 1.10338.0500: Fractogel® EMD Chelate (M) Resin 500 ml
- 1.10338.5000: Fractogel® EMD Chelate (M) Resin 5 L
アナリシスノート
Microscopic evaluation: Uniform spherical particles, no agglomerates, no fines
Cerium: ≤ 10 µg/g
Copper-(II)-binding capacity: 60 - 100 µmol/ml
Extractable matter (water): ≤ 0.05 %
Pressure drop(column: ID=1.6 cm, L=10 cm at 5 ml/min): ≤ 1.0 bar
Particle size (d10): 37 - 45 µm
Particle size (d50): 48 - 60 µm
Particle size (d90): 63 - 77 µm
Colony forming units (TAMC + TYMC): ≤ 100 CFU/ml
Endotoxins: ≤ 1.00 EU/ml
Functional test: passes test
Functional test: Separation of chymotrypsinogen A and myoglobin
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
95.0 °F
引火点(℃)
35 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1.10338.0025:
1103380250:
MX11103380010:
1103380013:
1103380500:
1103380100:
1103380010:
1103385003:
1103389999:
1103385000:
1103380000:
1103380503:
試験成績書(COA)