Merck
1.25155
Millipore
Fractogel® EMD Chelate (M)
RoboColumn Fractogel® Chelate (M), volume 0.6 mL, prepacked column
別名:
RoboColumn Fractogel® Chelate (M) 0.6ml
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115711
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
ligand
iminodiacetic acid
品質水準
物質
polypropylene housing
製品種目
Fractogel®
フォーム
prepacked column
パラメーター
≤8 bar pressure
~240 cm/hr max. flow rate
カラム I.D. × L
5 mm × 30 mm
容量
0.6 mL
マトリックス活性基
Methacrylate
平均粒径
40-90 μm
キャパシティ
~60 mL, resin binding capacity
アプリケーション
recombinant protein
分離法
affinity
保管温度
no temp limit
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
5 x 30 mm
特徴および利点
RoboColumn Fractogel® Chelate (M) 0.6 ml provides users with:
  • Efficiently purify histidine-tagged recombinant proteins
  • Coordinate metal ions to non-bonding electron pairs of the amino acid side chains and separate peptides
  • Ensure timely and successful startup and operation
  • Minimize hydrophobic interactions due to the tentacles technology, resulting in superior selectivity and recovery
  • Handle multiple CIP and packing cycles with the chemically and physically robust bead, leading to a longer resin lifetime
法的情報
FRACTOGEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany