安全性情報
12-341
Sigma-Aldrich
Rabbit Anti-Chicken IgY Antibody, HRP conjugate
Upstate®, from rabbit
別名:
Chicken IgG
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
peroxidase conjugate
抗体製品の状態
affinity purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
交差性
chicken
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
詳細
ニワトリは大量のIgY(IgG)を卵黄へ移しますから、卵から抗体を収穫することによって侵襲的(採血)方法を使用する必要がありません。一週間経過後の卵には週一度の割合で採血するウサギの血よりも10倍以上の抗体を含むことがあります。
ただし、ある種のニワトリ由来の抗体を免疫アッセイに使用と不都合が生ずる場合があります。′ニワトリIgYは哺乳類補体成分C1を固定しませんから、標準溶液を使用して沈降抗体としては機能しません。
アプリケーション
ELISA、WB、IHで使用できることが検証されているRabbit anti-Chicken IgY Antibody、HRP結合体を使用してニワトリIgYを検出します。
研究のカテゴリ
二次抗体および対照抗体
研究サブカテゴリー
全免疫グロブリン二次抗体
品質
通常はウェスタンブロッティングにより評価されます。
物理的形状
0.02 Mリン酸ナトリウム、0.15 M NaCl、pH 7.2、10mg/ml BSAおよび0.01%硫酸ゲンタマイシン
保管および安定性
4°Cで2年間
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
12-341:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Pelagia Koukouraki et al.
Open biology, 6(4), 160022-160022 (2016-06-02)
Genetic and biochemical studies have established a central role for α-synuclein (SNCA) accumulation in the pathogenesis of Parkinson's disease. Uncovering and subsequently interfering with physiological mechanisms that control SNCA expression is one approach to limit disease progression. To this end
Abhilash I Chiramel et al.
Cell reports, 27(11), 3269-3283 (2019-06-13)
Tripartite motif-containing protein 5α (TRIM5α) is a cellular antiviral restriction factor that prevents early events in retrovirus replication. The activity of TRIM5α is thought to be limited to retroviruses as a result of highly specific interactions with capsid lattices. In contrast
Zhiyong Zhang et al.
Plant biotechnology journal, 18(4), 1056-1065 (2019-10-05)
Gluten-free foods cannot substitute for products made from wheat flour. When wheat products are digested, the remaining peptides can trigger an autoimmune disease in 1% of the North American and European population, called coeliac disease. Because wheat proteins are encoded
Naomi Matsumoto et al.
Scientific reports, 8(1), 6701-6701 (2018-05-02)
Secretory lysosomes are required for the specialised functions of various types of differentiated cells. In osteoclasts, the lysosomal proton pump V-ATPase (vacuolar-type ATPase) is targeted to the plasma membrane via secretory lysosomes and subsequently acidifies the extracellular compartment, providing optimal
Eva On-Chai Lau et al.
eLife, 10 (2021-04-27)
Diaphanous (DIAPH) three (DIAPH3) is a member of the formin proteins that have the capacity to nucleate and elongate actin filaments and, therefore, to remodel the cytoskeleton. DIAPH3 is essential for cytokinesis as its dysfunction impairs the contractile ring and
質問
  1. How can we reconstitute this antibody ? 
    1 回答
    1. Reconstitute this product by adding 500µl sterile, distilled water containing 50% glycerol to make a 1mg/ml stock solution. The reconstitution information can be found in the Certificate of Analysis.