Merck
119147
Sigma-Aldrich
8-シクロペンチル-1,3-ジプロピルキサンチン
DPCPX
別名:
1,3-ジプロピル-8-シクロペンチルキサンチン, DPCPX, PD 116,948
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H24N4O2
CAS番号:
分子量:
304.39
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.51
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
品質水準
SMILES記法
CCCN1C(=O)N(CCC)c2nc([nH]c2C1=O)C3CCCC3
InChI
1S/C16H24N4O2/c1-3-9-19-14-12(15(21)20(10-4-2)16(19)22)17-13(18-14)11-7-5-6-8-11/h11H,3-10H2,1-2H3,(H,17,18)
InChI Key
FFBDFADSZUINTG-UHFFFAOYSA-N