Merck
1.14942
Supelco
Nitrate Test, photometric
photometric, 0.2-17.0 mg/L (NO3-N), 0.9-75.3 mg/L (NO3-), Spectroquant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116116
NACRES:
NA.24
product name
Nitrate test in seawater, photometric, 0.2-17.0 mg/L (NO3-N), 0.9-75.3 mg/L (NO3-), Spectroquant®
製品種目
Spectroquant®
品質水準
使用法
sufficient for 50 tests
特定アナライト
nitrate
測定範囲
0.2-17.0 mg/L (NO3-N)
0.9-75.3 mg/L (NO3-)
テクニック
photometry: suitable
適合性
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
検出方法
photometric (Resorcinol)
保管温度
15-25°C
詳細
Method: photometric 0.2 - 17.0 mg/l NO₃-N 0.9 - 75.3 mg/l NO₃⁻ Spectroquant®
This Spectroquant® Nitrate Cell Test allows the accurate quantification of nitrate in seawater samples. Nitrate is an essential nutrient required for the growth of animals and plants. However, elevated levels of nitrate can be a health risk, in particular for pregnant women and infants. Therefore, nitrate levels in water sources are regulated in many countries.
Method applied: In strongly sulfuric solution, in the presence of chloride nitrate ions react with resorcinol to form a red-violet indophenol dye that is determined photometrically.
The Spectroquant® Reagent Test Kits contain highly stable, ready-to-use reagent mixtures to perform the analysis according to the procedure described in the accompanying instruction leaflet.
All our Cell and Reagent Test Kits are equipped with the unique Live ID (2D barcode) which allows seamless method recognition and contains essential information such as lot number, expiry date, and automatic calibration updates.
法的情報
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
CorrosionExclamation markHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 Oral - STOT SE 2 Oral
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Hoang Nhat Phong Vo et al.
Bioresource technology, 303, 122877-122877 (2020-02-07)
This study investigated the extracellular polymeric substance (EPS) and enzyme extrusion of Chlorella sp. using seven carbon sources and two salinities for potential pollutant co-metabolism. Results indicated that the levels of biomass, EPS and enzymes of microalgae cultured with glucose