Merck
1.13351
Supelco
メタノール
≥99.8% (GC), for preparative HPLC, for preparative liquid chromatography, for chromatography, Prepsolv
別名:
メチルアルコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3OH
CAS番号:
分子量:
32.04
Beilstein:
1098229
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191502
EC Index Number:
200-659-6
NACRES:
NB.21
product name
メタノール, for preparative chromatography Prepsolv
グレード
for chromatography
for preparative HPLC
for preparative liquid chromatography
品質水準
蒸気密度
1.11 (vs air)
蒸気圧
128 hPa ( 20 °C)
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
製品種目
Prepsolv
アッセイ
≥99.8% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
725 °F
有効性
5628 mg/kg LD50, oral (Rat)
17100 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
36 %
不純物
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.05% Water
蒸発残留物質
≤1.0 mg/L
透過率
225 nm, ≥50%
265 nm, ≥98%
屈折率
n20/D 1.329 (lit.)
kinematic viscosity
0.54-0.59 cSt(20 °C)
bp
64.7 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
転移温度
flash point 9.7 °C
密度
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
food and beverages
pharmaceutical
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
InChI Key
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
With their high degree of UV transmittance, low particle count, low acidity and alkalinity and low evaporation residue level, LiChrosolv solvents are ideal for reproducible separations. Since separations are normally carried out under gradient conditions in analytical HPLC, we offer solvents in "gradient grade" as well as "isocratic grade". This enables to minimize the gradient effect of the solvent involved.
アプリケーション
  • The composition of chemicals and anti-osteogenic properties in the volatile extracts from Homalomena gigantea rhizome: This study highlights methanol′s role in the extraction and analysis of volatile organic compounds from medicinal plants, providing insights valuable for researchers in pharmacology and natural product chemistry (Thanh et al., 2024).
  • A homochiral tartrate-bridged dinuclear chromium(III) complex anion with a resonance-assisted hydrogen bond for proton conduction: Methanol is used as a solvent in the synthesis of complex inorganic compounds, which are essential in developing new materials for energy applications, such as proton exchange membranes (Dunatov et al., 2024).
調製ノート
Product filtered through a 0.2 μm filter
アナリシスノート
Evaporation Number: 1.9
Purity (GC): ≥ 99.8 %
Identity (IR): conforms
Evaporation residue: ≤ 1.0 mg/l
Water: ≤ 0.05 %
Acidity: ≤ 0.0002 meq/g
Alkalinity: ≤ 0.0002 meq/g
Transmission (at 225 nm): ≥ 50 %
Transmission (from 265 nm): ≥ 98 %
Filtered by 0.2 µm filter
法的情報
PREPSOLV is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 9
1 of 9