安全性情報
1.12186
Supelco
1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazane
for gas chromatography
別名:
1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazane, Bis(trimethylsilyl)amine, HMDS
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H19NSi2
CAS番号:
分子量:
161.39
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
EC Index Number:
213-668-5
NACRES:
NA.05
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
蒸気圧
20 hPa ( 20 °C)
アッセイ
≥98.5% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
325 °C
有効性
847 mg/kg LD50, oral (Rat)
550 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.8-25.9 % (v/v)
動粘度
0.9 cSt(25 °C)
bp
126 °C/1013 mbar
mp
-82 °C
転移温度
flash point 15 °C
密度
0.78 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C6H19NSi2/c1-8(2,3)7-9(4,5)6/h7H,1-6H3
InChI Key
FFUAGWLWBBFQJT-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Appearance of substance (colour): colourless
Assay (GC, area%): ≥ 98.5 % (a/a)
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
FlameSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
52.5 °F - closed cup
引火点(℃)
11.4 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体