主要文書
1.09894
Supelco
Titriplex® solution A
1 ml = 56 mg CaO/l for the determination of water hardness, concentrate for preparing 1000 ml volumetic solution for titration, Titrisol®
別名:
Alkaline, determination
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352401
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
製品名
Titriplex® solution A, for the determination of alkaline earth in water (hardness), 1 ml = 56 mg CaO/l (≙ 5.6 German degrees of hardness) using 100 ml of water for 1000 ml, Titrisol®
品質水準
製品種目
Titrisol®
フォーム
liquid
pH
7.5 (20 °C in H2O)
密度
1.141 g/cm3 at 20 °C
保管温度
15-25°C
関連するカテゴリー
法的情報
Titriplex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
CorrosionHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - STOT RE 2 Inhalation
ターゲットの組織
Respiratory Tract
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2