主要文書
1.09895
Supelco
Titriplex® solution B
1 ml = 10 mg CaO/l using 100 ml of water, concnetrate for preparing 1000 ml volumetric solution for titration, Titrisol®
別名:
Alkaline, determination
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352401
NACRES:
NA.21
Pricing and Inventory is not available. Please check the Merck website for more information.
製品名
Titriplex® solution B, for the determination of alkaline earth in water (hardness), 1 ml = 10 mg CaO/l (≙ 1 German degrees of hardness) using 100 ml of water for 1000 ml Titrisol®
品質水準
製品種目
Titrisol®
フォーム
liquid
pH
7.5 (20 °C in H2O)
密度
1.10 g/cm3 at 20 °C
保管温度
15-25°C
法的情報
Titriplex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
CorrosionHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - STOT RE 2 Inhalation
ターゲットの組織
Respiratory Tract
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2