Merck
1.09798
Supelco
o-キシレン
reference substance for gas chromatography
別名:
1,2-ジメチルベンゼン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H4(CH3)2
CAS番号:
分子量:
106.17
Beilstein:
1815558
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
EC Index Number:
202-422-2
蒸気密度
3.7 (vs air)
品質水準
蒸気圧
<0.1 atm ( 21.1 °C)
16 mmHg ( 37.7 °C)
7 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
867 °F
expl. lim.
7 %
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.505 (lit.)
bp
143-145 °C (lit.)
mp
-26--23 °C (lit.)
転移温度
flash point 30 °C
溶解性
0.18 g/L
密度
0.879 g/mL at 20 °C (lit.)
保管温度
2-30°C
SMILES記法
Cc1ccccc1C
InChI
1S/C8H10/c1-7-5-3-4-6-8(7)2/h3-6H,1-2H3
InChI Key
CTQNGGLPUBDAKN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • o-Xylene for spectroscopy and chromatography: The use of o-Xylene in the field analysis of gas-phase VOCs highlights its application as an effective solvent in compound-specific isotope analysis, underlining its importance in environmental monitoring and pharmaceutical research (J Contam Hydrol, 2024; doi: 10.1016/j.jconhyd.2024.104310).
  • o-Xylene in molecular biology research applications: Research utilizes o-Xylene in molecular dynamics simulations to understand the adsorption and diffusion behaviors of aromatic compounds, providing insights crucial for the development of advanced materials and pharmaceutical applications (Langmuir, 2024; doi: 10.1021/acs.langmuir.3c03706).
アナリシスノート
Assay (GC): ≥ 99.0 %
Identity (IR-spectrum): conforms
ピクトグラム
FlameExclamation markHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
89.6 °F - closed cup
引火点(℃)
32.0 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
n-Octane reference substance for gas chromatography
Supelco
1.09716
n-Octane
m-キシレン analytical standard
Supelco
95670
m-キシレン
p-Xylene for synthesis
Sigma-Aldrich
8.08691
p-Xylene
ペンタン anhydrous, &#8805;99%
Sigma-Aldrich
236705
ペンタン