Merck
1.09646
Supelco
ベンゼン
別名:
Benzol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H6
CAS番号:
分子量:
78.11
Beilstein:
969212
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
蒸気密度
2.77 (vs air)
品質水準
蒸気圧
166 mmHg ( 37.7 °C)
74.6 mmHg ( 20 °C)
フォーム
liquid
自己発火温度
1043 °F
expl. lim.
8 %
屈折率
n20/D 1.501 (lit.)
bp
80 °C (lit.)
mp
5.5 °C (lit.)
密度
0.874 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
c1ccccc1
InChI
1S/C6H6/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H
InChI Key
UHOVQNZJYSORNB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameExclamation markHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
ターゲットの組織
Blood
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(℃)
-11 °C