Merck
1.08689
Millipore
D(+)-Xylose
for biochemistry
別名:
D(+)-Xylose
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H10O5
CAS番号:
分子量:
150.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
EC Index Number:
200-400-7
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
品質水準
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
フォーム
solid
pH
6.0-6.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
146-152 °C
溶解性
550 g/L
密度
1.53 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
450 kg/m3
保管温度
15-25°C
InChI
1S/C5H10O5/c6-2-1-10-5(9)4(8)3(2)7/h2-9H,1H2
InChI Key
SRBFZHDQGSBBOR-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Purity (HPLC): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR-spectrum): conforms
Spec. rotation (α 20/D; 10 % water + 0,2ml ammonia): +18.5 - +20.0 °
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Water (according to Karl Fischer): ≤ 0,5 %(m)
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1